MABT42
Anti-Integrin beta-2 (CD18) Antibody, clone M18/2
clone M18/2, from rat
동의어(들):
integrin, beta 2 (complement component 3 receptor 3 and 4 subunit), integrin beta chain, beta 2, complement receptor C3 beta-subunit, leukocyte cell adhesion molecule CD18, integrin beta-2, Complement receptor C3 subunit beta, Cell surface adhesion glyco
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rat
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
M18/2, monoclonal
종 반응성
mouse
기술
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... Itgb2(16414)
관련 카테고리
일반 설명
면역원
애플리케이션
Inhibition Analysis: A previous lot of this antibody was shown to inhibit lymphoma metastasis (Zahalka, M. A. et al. (1993) J. Immunol. 150, 4466).
품질
Flow Cytometry Analysis: 10 µg of this antibody detected Integrin beta-2 in mouse EL4 cells.
표적 설명
물리적 형태
분석 메모
Mouse EL4 cells
기타 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable