MABF514
Anti-CD11b Antibody (human/mouse), Biotin, clone M1/70
clone M1/70, 0.5 mg/mL, from rat
동의어(들):
Integrin alpha-M, CD11 antigen-like family member B, CR-3 alpha chain, Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, Leukocyte adhesion receptor MO1, Neutrophil adherence receptor, CD antigen CD11b
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rat
Quality Level
결합
biotin conjugate
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
M1/70, monoclonal
종 반응성
mouse, human
농도
0.5 mg/mL
기술
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
동형
IgG2bκ
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ITGAM(3684)
관련 카테고리
일반 설명
면역원
애플리케이션
Inflammation & Immunology
품질
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD11b in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable