클론
264-449-2, monoclonal
종 반응성(상동성에 의해 예측)
all
포장
antibody small pack of 25 μg
제조업체/상표
Chemicon®
기술
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Immunoblotting: 1:1000
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions and protocols must be determined by the end user.
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
품질
물리적 형태
저장 및 안정성
During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
기타 정보
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable