MAB10009
Anti-IDO Antibody, clone 1F8.2
clone 1F8.2, from mouse
동의어(들):
Indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase, indole 2,3-dioxygenase, indoleamine 2,3-dioxygenase 1, indoleamine-pyrrole 2,3 dioxygenase, IDO1
크기 선택
₩748,563
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
크기 선택
About This Item
₩748,563
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1F8.2, monoclonal
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... IDO1(3620)
일반 설명
suppression of the immune response to tumours and blocking the IDO pathway may be a potential target for immunotherapy.
특이성
면역원
애플리케이션
Neuroscience
Oxidative Stress
품질
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL dilution of this antibody detected IDO on 15 µg of HeLa cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
HeLa cell lysate treated with interferon gamma.
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable