Merck
KMP8G2TTT1
Millipore
Milligard® PES 1.2/0.8 μm, Opticap® T-line 20 capsule
inlet and outlet for 1.5 in. (Sanitary Flange ), sterilization compatible with autoclavable
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
polyester support
polyethersulfone membrane (Hydrophilic (PES))
polypropylene housing (Gamma Stable)
silicone O-ring
Quality Level
멸균 적합성
autoclavable compatible
gamma compatible
제품 라인
Opticap®
특징
hydrophilic
기술
prefiltration: suitable
길이 × 너비
58.6 cm (23.1 in.) × 8.9 cm (3.5 in.)
여과 면적
1.15 m2 (12.4 ft2)
Matrix
Milligard® PES
pore size
1.2/0.8 μm pore size
피팅
inlet and outlet for 1.5 in. (Sanitary Flange )
일반 설명
Milligard® PES 1.2/0.8 μm filters are designed for reliable particulate removal from a broad range of fluid streams. When used upstream of sterilizing-grade filters or other unit operations, they improve processing efficiency.
Milligard® PES filters are supported by the Emprove® Program which consolidates product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance needs.
애플리케이션
Prefiltration
특징 및 장점
Fast flow and high throughputPredictable scalability from small-scale to production-size devices High thermal stability: compatible with steam-in-place and autoclave sterilization methods Single-use, gamma-ready formatsCaustic stable
포장
PE Bag
기타 정보
Organism Retention: Microorganism
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer to Opticap® Small Scale 300 Capsule, XL, XLT and T-line Capsules User Guide
Storage Statement: Store in dry location
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
면책조항
Filters are designed, developed and manufactured in accordance with a Quality Management System approved by an accredited registering body to the ISO 9001 Quality Systems Standard. Certificate of Quality is available online for all filters.
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
General
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.