주요 문서
GF52106307
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
powder, 45micron max. particle size, 200g
동의어(들):
FE246020
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩365,299
₩365,299
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩365,299
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
₩365,299
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 521-063-07
중량
200 g
최대 입자 크기
45 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)