material
polyester support
polyethersulfone membrane (Hydrophilic (PES))
polypropylene housing (Gamma Stable)
silicone O-ring
Quality Level
멸균 적합성
autoclavable compatible
gamma compatible
제품 라인
Opticap®
특징
hydrophilic
기술
prefiltration: suitable
길이 × 너비
58.6 cm (23.1 in.) × 8.9 cm (3.5 in.)
여과 면적
1.2 m2 (12.8 ft2)
Matrix
Milligard® PES
pore size
1.2/0.2 μm pore size (nominal)
피팅
inlet and outlet for 1.5 in. (Sanitary Flange )
일반 설명
Milligard® PES filters are supported by the Emprove® Program which consolidates product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance needs.
애플리케이션
특징 및 장점
포장
기타 정보
Organism Retention: Microorganism
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer to Opticap® Small Scale 300 Capsule, XL, XLT and T-line Capsules User Guide
Storage Statement: Store in dry location
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
법적 정보
면책조항
관련 제품
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능