주요 문서
Z363561
Sigma-Aldrich
Indicator dots, “Radiation”
pkg of 1000 dots per roll
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 ROLL
₩126,368
₩126,368
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 ROLL
₩126,368
About This Item
UNSPSC 코드:
26142300
NACRES:
NB.35
₩126,368
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Bel-Art
포장
pkg of 1000 dots per roll
일반 설명
Adhesive dots, 1/4 in. diameter, with the universal "radiation" pictogram in red on yellow background. Color coding complies with OSHA regulations. Use on microcentrifuge tubes, gel sandwiches, anywhere a radiation warning is needed. There are 1,000 dots per roll.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)