주요 문서
CN06F1001
Millipore
*PP PLEAT CART 0.6UM 10C-F
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
eCl@ss:
32031690
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
polypropylene
공극 크기
0.6 μm nominal pore size
0.6 μm pore size
카트리지 코드
Code F (double open end w/flat gaskets)
일반 설명
Device Configuration: Cartridge