생물학적 소스
goat
Quality Level
결합
alkaline phosphatase conjugate
항체 형태
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
항체 생산 유형
secondary antibodies
클론
polyclonal
종 반응성
human
제조업체/상표
Chemicon®
기술
ELISA: suitable
western blot: suitable
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
관련 카테고리
일반 설명
특이성
애플리케이션
Immunohistochemistry: 1:1,000-1:2,000.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
결합
물리적 형태
15 mg/mL BSA and 0.05% sodium azide.
RECONSTITUTION:
Reconstitute with sterile distilled water to match the volume indicated on the vial label. Centrifuge product if it is not completely clear after standing for 1-2 hours at room temperature.
저장 및 안정성
WARNING:
For research use only; not for use as a diagnostic.
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3