ACS5050
Amicon® Pro Purification System with Ultra-0.5 Device
Amicon Pro Purification System - A 50 kDa Centrifugal Tool collapsing protein purifcation with concentraion & buffer exchange.
동의어(들):
Ultrafiltration System
About This Item
추천 제품
material
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
무균
non-sterile
제품 라인
Amicon®
제조업체/상표
Amicon® Pro
파라미터
10 mL sample volume
기술
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
길이
12 cm (4.7 in.)
직경
2.97 cm
여과 면적
1 cm2
작업 용적
10 mL
공극 크기
50 kDa NMWCO
배송 상태
ambient
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
문서
나노입자 정제 및 생산에서 여과 방법 및 멤브레인 필터 선택.
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
관련 콘텐츠
Purification methods for downstream analysis reduce sample complexity, remove interferences, and concentrate analytes for more accurate results.
다운스트림 분석을 위한 정제 방식은 시료의 복잡성을 줄이고 간섭을 제거하며 분석물을 농축하여 보다 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.