ABS2107M
Anti-phospho-CaMKII beta (Ser331)
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit beta, EC: 2.7.11.17, CaM kinase II subunit beta, CaMK-II beta
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
rat
종 반응성(상동성에 의해 예측)
human (based on 100% sequence homology)
포장
antibody small pack of 25 μL
기술
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer331)
유전자 정보
rat ... Camk2B(24245)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected phospho-CaMKII beta (Ser331) in dissociated hippocampal neurons (Kim, K., et. al. (2015). Neuron. 87(4):813-26).
품질
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho-CaMKII beta (Ser331) in HEK293T cells transfected with CaMKII WT, but not the mutant S331A.
표적 설명
기타 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable