주요 문서
SAB4301224
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-CaMK2α/β/δ (pThr305) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
CAMK2A, CaMKII-alpha, KCC2A, kinase CaMK2-alpha
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩697,407
₩697,407
예상 입고일2025년 7월 02일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩697,407
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩697,407
예상 입고일2025년 7월 02일세부사항
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
54 kDa
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
동형
IgG
수납 번호(accession number)
NP_741960.1.
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pThr305)
유전자 정보
특이성
The antibody detects endogenous levels of CaMKII only when phosphorylated at threonine 305.
면역원
Peptide sequence around phosphorylation site of threonine 305 (I-L-T(p)-T-M) derived from Human CaMK2α/β/δ.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)