주요 문서
521264
Sigma-Aldrich
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩73,892
₩73,892
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩73,892
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H13NSi
CAS Number:
Molecular Weight:
175.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩73,892
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.529 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
density
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)C#Cc1cccnc1
InChI
1S/C10H13NSi/c1-12(2,3)8-6-10-5-4-7-11-9-10/h4-5,7,9H,1-3H3
InChI key
MTMBLPOPETZZRX-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine is a pyridine derivative.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
201.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
94.4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)