ABN66
Anti-Cholesterol acyltransferase 1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
Sterol O-acyltransferase 1, Acyl-coenzyme A:cholesterol acyltransferase 1, ACAT-1, Cholesterol acyltransferase 1
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
rhesus macaque, human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
rhesus monkey (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
기술
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SOAT1(6646)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
품질
Western Blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected Cholesterol acyltransferase 1 on 10 µg of Caco-2 cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Caco-2 cell lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable