T8390
Testosterone 3-(O-carboxymethyl)oxime
동의어(들):
17β-Hydroxy-4-androsten-3-one 3-(O-carboxymethyl)oxime, 4-Androsten-17β-ol-3-one 3-(O-carboxymethyl)oxime
크기 선택
About This Item
추천 제품
무균
non-sterile
Quality Level
분석
≥98.00% (TLC)
양식
powder
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubility
ethanol: soluble 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(\CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@@]24[H])=N\OCC(O)=O
InChI
1S/C21H31NO4/c1-20-9-7-14(22-26-12-19(24)25)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(23)21(16,2)10-8-17(15)20/h11,15-18,23H,3-10,12H2,1-2H3,(H,24,25)/b22-14+/t15-,16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1
InChI key
VDYLVWGBLQNNAW-UVTKPVMCSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)