주요 문서
8.53015
Sigma-Aldrich
Boc-Glu-OBzl (cryst)
Novabiochem®
동의어(들):
Boc-Glu-OBzl (cryst), N-α-t.-Boc-L-glutamic acid α-benzyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩319,522
8530150100
₩991,960
₩319,522
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩319,522
8530150100
₩991,960
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H23NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
337.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
NACRES:
NA.22
₩319,522
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
제품 라인
Novabiochem®
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
제조업체/상표
Novabiochem®
mp
95-99 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
carboxylic acid
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(9-10-14(19)20)15(21)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,20)/t13-/m0/s1
InChI key
CVZUKWBYQQYBTF-ZDUSSCGKSA-N
일반 설명
Useful derivative for the synthesis of γ-glutamyl peptides.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
결합
Replaces: 04-12-0048
분석 메모
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -31.5 - -26.5 °
Purity (009B): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
법적 정보
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable