주요 문서
15418
Sigma-Aldrich
Boc-Glu(OBzl)-OH
≥98.0% (T)
동의어(들):
Boc-L-glutamic acid 5-benzyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩120,887
₩120,887
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩120,887
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2OCOCH2CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
337.37
Beilstein:
2226572
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩120,887
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98.0% (T)
광학 활성
[α]20/D −5.5±0.5°, c = 1% in acetic acid
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
69-71 °C
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(15(20)21)9-10-14(19)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,20,21)/t13-/m0/s1
InChI key
AJDUMMXHVCMISJ-ZDUSSCGKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)