주요 문서
8.41865
Sigma-Aldrich
Thiophene-2-acetyl chloride
for synthesis
동의어(들):
Thiophene-2-acetyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
254-290-0
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
양식
liquid
bp
130-135 °C/120 hPa
전이 온도
flash point 101 °C
density
1.303 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C6H5ClOS/c7-6(8)4-5-2-1-3-9-5/h1-3H,4H2
InChI key
AJYXPNIENRLELY-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
for synthesis
애플리케이션
Thiophene-2-acetyl chloride for synthesis. CAS 39098-97-0, molar mass 160.62 g/mol.
분석 메모
Assay (GC, area%)≥ 96.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.300 - 1.305Identity (IR)passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°C)
102 °C - closed cup