주요 문서
406422
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol
98%
동의어(들):
1,6-Dihydroxy-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane, 1H ,1H ,6H ,6H -Perfluorohexane-1,6-diol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩137,634
₩137,634
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩137,634
About This Item
Linear Formula:
HOCH2(CF2)4CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
262.10
Beilstein:
1784039
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩137,634
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
solid
bp
100 °C/3 mmHg (lit.)
mp
66-70 °C (lit.)
SMILES string
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CO
InChI
1S/C6H6F8O2/c7-3(8,1-15)5(11,12)6(13,14)4(9,10)2-16/h15-16H,1-2H2
InChI key
NHEKBXPLFJSSBZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)