주요 문서
8.41645
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-2-butanone
for synthesis
동의어(들):
3,3-Dimethyl-2-butanone, Pinacolone, Pinacoline, 1,1,1-Trimethylacetone, tert-Butyl methyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12O
CAS Number:
Molecular Weight:
100.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
200-920-4
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
vapor pressure
33 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
효능
610 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
105-106 °C/1013 hPa
mp
-53 °C
전이 온도
flash point 5 °C
density
0.808 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O=C(C(C)(C)C)C
InChI
1S/C6H12O/c1-5(7)6(2,3)4/h1-4H3
InChI key
PJGSXYOJTGTZAV-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.806 - 0.810
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
41.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
5 °C - closed cup