주요 문서
8.41378
Sigma-Aldrich
α-Benzoin oxime
for synthesis
동의어(들):
α-Benzoin oxime, Cuprone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H13NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
227.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352126
EC 인덱스 번호:
207-127-2
양식
powder
mp
153-154 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C14H13NO2/c16-14(12-9-5-2-6-10-12)13(15-17)11-7-3-1-4-8-11/h1-10,14,16-17H/b15-13+
InChI key
WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°C)
Not applicable