주요 문서
8.41086
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
for synthesis
동의어(들):
Ethyl 4-dimethylaminobenzoate, 4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩157,122
₩157,122
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩157,122
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H15NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
193.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
233-634-3
NACRES:
NA.22
₩157,122
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
powder
mp
63-65 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H15NO2/c1-4-14-11(13)9-5-7-10(8-6-9)12(2)3/h5-8H,4H2,1-3H3
InChI key
FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Health hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable