주요 문서
40911
Supelco
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
analytical standard
동의어(들):
Lawsone, Natural Orange 6
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩121,090
₩121,090
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩121,090
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
174.15
Beilstein:
1565260
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩121,090
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥96.5% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6O3/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,12H
InChI key
CSFWPUWCSPOLJW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)