주요 문서
8.22260
Sigma-Aldrich
Succinic acid
for synthesis
동의어(들):
Butanedioic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 G
₩42,123
1 KG
₩88,711
₩42,123
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 G
₩42,123
1 KG
₩88,711
About This Item
Linear Formula:
HOOCCH2CH2COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
118.09
Beilstein:
1754069
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
203-740-4
NACRES:
NA.22
₩42,123
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥99% (acidimetric)
양식
solid
autoignition temp.
470 °C
효능
2260 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
235 °C (lit.)
235 °C/1013 hPa
mp
184-186 °C (lit.)
전이 온도
flash point 206 °C
solubility
water: 58 g/L at 20 °C
density
1.56 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
940 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 184 °C
Melting range (upper value): ≤ 189 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable