797987
Succinic acid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.0%
동의어(들):
Butanedioic acid
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
ACS reagent
anhydrous
Quality Level
제품 라인
Redi-Dri™
분석
≥99.0%
양식
powder
불순물
≤0.001% N compounds
≤0.001% insolubles
무기 잔류물
≤0.02%
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
solubility
methanol: soluble 0.4 g/10 mL
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
양이온 미량물
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
작용기
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
이미 열람한 고객
문서
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.