주요 문서
8.22186
Sigma-Aldrich
TWEEN® 60
for synthesis
동의어(들):
Polyoxyethylene sorbitan monostearate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 ML
₩79,576
1 L
₩130,428
₩79,576
예상 입고일2025년 6월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 ML
₩79,576
1 L
₩130,428
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
500-020-4
NACRES:
NA.22
₩79,576
예상 입고일2025년 6월 23일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
<10 hPa ( 20 °C)
Quality Level
양식
gel form
효능
>38000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-7.7 (25 °C, 50 g/L in H2O)
동점도
170-320 cSt(40 °C)
전이 온도
flash point >149 °C
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Tween® 60 for synthesis. CAS 9005-67-8, pH 5.5 - 7.7 (50 g/l, H₂O, 25 °C).
분석 메모
Hydroxyl value: 81 - 96
Saponification value: 45 - 55
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
법적 정보
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable