주요 문서
8.21180
Sigma-Aldrich
Trimethyl borate
for synthesis
동의어(들):
Trimethyl borate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 ML
₩50,141
1 L
₩122,206
₩50,141
예상 입고일2025년 3월 24일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 ML
₩50,141
1 L
₩122,206
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)3B
CAS Number:
Molecular Weight:
103.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
204-468-9
NACRES:
NA.22
₩50,141
예상 입고일2025년 3월 24일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
147.9-148 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (acidimetric)
양식
liquid
autoignition temp.
305 °C
효능
6140 mg/kg LD50, oral (Rat)
1845 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
반응 적합성
reagent type: reductant
refractive index
n20/D 1.3568
bp
67-69 °C/1013 hPa
mp
-31 °C
전이 온도
flash point -11 °C
density
0.932 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
B(OC)(OC)OC
InChI
1S/C3H9BO3/c1-5-4(6-2)7-3/h1-3H3
InChI key
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.931 - 0.933
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
12.2 °F - (own results)
Flash Point (°C)
-11 °C - (own results)