주요 문서
8.20701
Sigma-Aldrich
Indene
for synthesis
동의어(들):
Indene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 ML
₩79,678
1 L
₩310,692
₩79,678
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 ML
₩79,678
1 L
₩310,692
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H8
CAS Number:
Molecular Weight:
116.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
202-393-6
NACRES:
NA.22
₩79,678
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
1.7 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
양식
liquid
mp
-2 °C
전이 온도
flash point 58 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
C1c2c(cccc2)C=C1
InChI
1S/C9H8/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-6H,7H2
InChI key
YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.989 - 0.995
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
136.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
58 °C - closed cup