주요 문서
SYNA402440
Synthware adapter with mineral oil bubbler
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
동의어(들):
Synthware A402440, Adapter, bubbler adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩254,156
₩254,156
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩254,156
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
₩254,156
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
A402440
호스 크기
10 mm
관련 카테고리
일반 설명
Synthware adapter with mineral oil bubbler joint 24/40 and 10mm O.D. hose connection. It allows in-line connection and purging of apparatus.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)