주요 문서
8.20643
Sigma-Aldrich
1-Hexyne
for synthesis
동의어(들):
1-Hexyne
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 ML
₩71,558
₩71,558
예상 입고일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 ML
₩71,558
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H10
CAS Number:
Molecular Weight:
82.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352003
EC 인덱스 번호:
211-736-9
NACRES:
NA.22
₩71,558
예상 입고일2025년 4월 16일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
3535 kPa
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
263 °C
bp
71-72 °C/1013 hPa
mp
-132 °C
전이 온도
flash point -20 °C
solubility
0.36 g/L (experimental)
density
0.72 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C(CC)CC#C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h1H,4-6H2,2H3
InChI key
CGHIBGNXEGJPQZ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.715 - 0.720
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation markHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-20 °C - closed cup