주요 문서
8.18834
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorobenzoic acid
for synthesis
동의어(들):
2,5-Dichlorobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
2,5-(Cl)2C6H3COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
191.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
200-065-7
Quality Level
분석
≥97.0% (acidimetric)
양식
powder
mp
152-156 °C
solubility
0.8 g/L
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
QVTQYSFCFOGITD-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 152 °C
Melting range (upper value): ≤ 156 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable