주요 문서
C60201
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-nitrobenzoic acid
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩88,102
₩88,102
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩88,102
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(NO2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
201.56
Beilstein:
1963952
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩88,102
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
양식
powder
mp
137-139 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-4-1-2-6(9(12)13)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
ZKUYSJHXBFFGPU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
212.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
100 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
George S Slyusarev et al.
Current biology : CB, 30(7), 1292-1298 (2020-02-23)
Orthonectida is a small, rare, and in many aspects enigmatic group of organisms with a unique life cycle and a highly simplified adult free-living stage parasitizing various marine invertebrates [1, 2]. Phylogenetic relationships of Orthonectida have remained controversial for a