주요 문서
8.18725
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(-)-Di-O-4-toluoyl-L-tartaric acid
for synthesis
동의어(들):
(2R,3R)-(-)-Di-O-4-toluoyl-L-tartaric acid, Di-O-4-toluoyl-L-tartaric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩143,014
₩143,014
예상 입고일2025년 3월 04일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩143,014
About This Item
Linear Formula:
(4-(CH3)C6H4COOCHCOOH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
386.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
251-131-7
NACRES:
NA.22
₩143,014
예상 입고일2025년 3월 04일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥99.0% (acidimetric)
양식
powder
mp
165-171 °C
벌크 밀도
500 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)[C@H](OC(=O)c2ccc(cc2)C)[C@H](OC(=O)c1ccc(cc1)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C20H18O8/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/p-2/t15-,16+
InChI key
CMIBUZBMZCBCAT-IYBDPMFKSA-L
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in ethanol): -142.0 - -136.0 °
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3