주요 문서
8.18694
Sigma-Aldrich
Allyl acetoacetate
for synthesis
동의어(들):
Allyl acetoacetate, Acetoacetic acid allyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩153,976
₩153,976
예상 입고일2025년 6월 23일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩153,976
About This Item
Linear Formula:
CH3COCH2COOCH2CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
142.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
214-269-9
NACRES:
NA.22
₩153,976
예상 입고일2025년 6월 23일세부사항
vapor pressure
0.2 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
autoignition temp.
300 °C
효능
259 mg/kg LD50, oral (Rat)
266 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.15 % (v/v)
pH
3.7 (20 °C, 48 g/L in H2O)
bp
87-91 °C/13 hPa
mp
<-70 °C
전이 온도
flash point 67 °C
solubility
48 g/L
density
1.038 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(CC=C)C(=O)CC(=O)C
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-4-10-7(9)5-6(2)8/h3H,1,4-5H2,2H3
InChI key
AXLMPTNTPOWPLT-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.036 - 1.041
Identity (IR): passes test
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
152.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
67 °C - closed cup