주요 문서
8.18685
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(-)-Diethyl tartrate
for synthesis
동의어(들):
(2S,3S)-(-)-Diethyl tartrate, L-(+)-Tartaric acid diethyl ester, DET, (-)-Diethyl-D-tartrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OOC(CHOH)2COOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
206.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
237-458-8
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
bp
162 °C/25 hPa
mp
17 °C
전이 온도
flash point 93 °C
density
1.20 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O6/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1
InChI key
YSAVZVORKRDODB-WDSKDSINSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.203 - 1.205
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in water): -27.0 - -24.0 °
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
200.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
93.4 °C - closed cup