주요 문서
227803
Sigma-Aldrich
(−)-Diisopropyl D-tartrate
98%
동의어(들):
D-(−)-Tartaric acid diisopropyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[-CH(OH)CO2CH(CH3)2]2
CAS Number:
Molecular Weight:
234.25
Beilstein:
5265431
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
liquid
분석:
98%
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
광학 활성
[α]23/D −17°, neat
광학 순도
ee: ≥99% (GLC)
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
density
1.119 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
ester
hydroxyl
SMILES string
CC(C)OC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C10H18O6/c1-5(2)15-9(13)7(11)8(12)10(14)16-6(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
InChI key
XEBCWEDRGPSHQH-YUMQZZPRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Both D- and L-forms are reagents for kinetic resolution of racemic allylic alcohols and α-furfuryl amides by enantioselective epoxidation.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The Journal of Organic Chemistry, 59, 1444-1444 (1994)
Aldrichimica Acta, 18, 53-53 (1985)
Tetrahedron, 49, 2641-2641 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 115, 12208-12208 (1993)