주요 문서
8.18444
Sigma-Aldrich
2-(4-Hydroxyphenyl)ethylammonium chloride
for synthesis
동의어(들):
2-(4-Hydroxyphenyl)ethylammonium chloride, 4-(2-Aminoethyl)phenol hydrochloride, Tyramine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩120,582
₩120,582
예상 입고일2025년 4월 17일세부사항
크기 선택
보기 변경
25 G
₩120,582
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H11NO · xHCl
CAS Number:
Molecular Weight:
137.18 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
200-462-5
NACRES:
NA.22
₩120,582
예상 입고일2025년 4월 17일세부사항
Quality Level
pH
<7 ( in H2O)
mp
268-269 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cl-].NCCc1ccc(cc1)O.[H+]
InChI
1S/C8H11NO.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7;/h1-4,10H,5-6,9H2;1H
InChI key
RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable