주요 문서
8.16017
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-Tryptophan
for synthesis
동의어(들):
(S)-(-)-Tryptophan, Trp
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩59,987
100 G
₩201,681
₩59,987
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩59,987
100 G
₩201,681
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H12N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
204.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
EC 인덱스 번호:
200-795-6
NACRES:
NA.22
₩59,987
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
양식
solid
효능
16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
290 °C (decomposition)
solubility
10 g/L
벌크 밀도
400 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)CC(N)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in water): -32.5 - -30.5 °
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable