문서
8.16020
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Serine
for synthesis
동의어(들):
(S)-(+)-Serine, 3-Hydroxy-L-alanine, Ser
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H7NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
105.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
EC 인덱스 번호:
200-274-3
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
solid
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
215-225 °C (decomposes)
solubility
360 g/L
벌크 밀도
570 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +14.0 - +15.5 °
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable