주요 문서
8.14961
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile
for synthesis
동의어(들):
4′-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H9NO
CAS Number:
Molecular Weight:
195.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352117
EC 인덱스 번호:
427-840-4
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor pressure
0.022 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
powder
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
193-199 °C
solubility
12.7 g/L
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N#Cc1ccc(cc1)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C13H9NO/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(15)8-6-12/h1-8,15H
InChI key
ZRMIETZFPZGBEB-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 195 °C
Melting range (upper value): ≤ 199 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3