주요 문서
374784
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-4-biphenylcarbonitrile
97%
동의어(들):
4-Hydroxy-4′-cyanobiphenyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩309,474
₩309,474
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩309,474
About This Item
Linear Formula:
HOC6H4C6H4CN
CAS Number:
Molecular Weight:
195.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩309,474
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
liquid crystal
mp
191-195 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H9NO/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(15)8-6-12/h1-8,15H
InChI key
ZRMIETZFPZGBEB-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Rashmi Prabhu et al.
The journal of physical chemistry. B, 119(35), 11935-11952 (2015-08-12)
In this contribution, we present the results of our extensive investigations on the synthesis and phase behavior of five series of dimer-like compounds formed by covalently linking a promesogenic, cyanobiphenyl core, with a nonmesogenic N-(n-alkyl)-salicylaldimine segment via an oxy(oligomethylene)oxy spacer
문서
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.