주요 문서
8.08608
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)cyanuric acid
for synthesis
동의어(들):
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)cyanuric acid, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-s-triazine-2,4,6-trione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H15N3O6
CAS Number:
Molecular Weight:
261.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
212-660-9
분석
≥98.0% (HPLC)
autoignition temp.
430 °C
효능
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
134-138 °C
전이 온도
flash point 270 °C
solubility
1150 g/L
벌크 밀도
580 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C9H15N3O6/c13-4-1-10-7(16)11(2-5-14)9(18)12(3-6-15)8(10)17/h13-15H,1-6H2
InChI key
BPXVHIRIPLPOPT-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 134 °C
Melting range (upper value): ≤ 138 °C
Identity (IR): passes test