주요 문서
32043BC
Millipore
VIP® Gold Salmonella Positive Control
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
32043-50
₩69,426
₩69,426
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
32043-50
₩69,426
About This Item
UNSPSC 코드:
41116129
NACRES:
NA.85
₩69,426
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
유통기한
24 mo.
Quality Level
기술
lateral flow assay: suitable
응용 분야
environmental
food and beverages
pathogen testing
호환성
for use with BioControl VIP® Gold
저장 온도
2-8°C
관련 카테고리
일반 설명
VIP® Gold Salmonella Positive Control, 5mL
성분
One bottle, 5.0ml
검사법
Lateral Flow
법적 정보
VIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)