추천 제품
vapor density
4.8 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
분석
97%
양식
(Powder or Crystals or Granules or Chunks)
autoignition temp.
1301 °F
bp
159-161 °C/2 mmHg (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
CCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-6(3-7,4-8)5-9/h7-9H,2-5H2,1H3
InChI key
ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
356.0 °F - Cleveland open cup
Flash Point (°C)
180 °C - Cleveland open cup