문서
8.05333
Sigma-Aldrich
Lauric acid
for synthesis
동의어(들):
Lauric acid, Dodecanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)10COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
200.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
205-582-1
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
형태
solid
autoignition temp.
250 °C
효능
12000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.6 % (v/v)
bp
299 °C/1013 hPa
mp
43-45 °C
전이 온도
flash point 176 °C
density
0.883 g/cm3 at 50 °C
벌크 밀도
490 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
  • Lauric acid in biotechnology: A comprehensive study on lipase active site selectivity, incorporating lauric acid, offers insights into its applications in bioprocess engineering and its impact on enzyme functionality, which is crucial for industrial biotechnological processes (Rodrigues et al., 2024).
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 43 °C
Melting range (upper value): ≤ 45 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
348.8 °F
Flash Point (°C)
176 °C