주요 문서
8.00399
Sigma-Aldrich
Myristic acid
for synthesis
동의어(들):
Myristic acid, Tetradecanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩46,792
1 KG
₩69,223
₩46,792
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩46,792
1 KG
₩69,223
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)12COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
228.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
208-875-2
NACRES:
NA.22
₩46,792
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
solid
효능
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
326 °C/1013 hPa
mp
52-56 °C
전이 온도
flash point >165 °C
solubility
1.07 mg/L
density
0.8622 g/cm3 at 54 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 52 °C
Melting range (upper value): ≤ 56 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable