주요 문서
8.00899
Sigma-Aldrich
Dimethyl malonate
for synthesis
동의어(들):
Dimethyl malonate, Malonic acid dimethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩36,236
500 ML
₩67,396
1 L
₩87,189
₩36,236
예상 입고일2025년 3월 31일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩36,236
500 ML
₩67,396
1 L
₩87,189
About This Item
Linear Formula:
CH2(COOCH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
132.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
203-597-8
NACRES:
NA.22
₩36,236
예상 입고일2025년 3월 31일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
0.15 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
440 °C
효능
5331 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-17.4 % (v/v)
bp
181-183 °C/1013 hPa
mp
-61.9 °C
전이 온도
flash point 90 °C
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C5H8O4/c1-8-4(6)3-5(7)9-2/h3H2,1-2H3
InChI key
BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.151 - 1.155
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
185.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
85 °C - closed cup