주요 문서
8.00885
Sigma-Aldrich
Trimethyl orthoformate
for synthesis
동의어(들):
Trimethyl orthoformate, Methyl orthoformate, Orthoformic acid trimethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 ML
₩40,499
1 L
₩102,921
₩40,499
예상 입고일2025년 4월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 ML
₩40,499
1 L
₩102,921
About This Item
Linear Formula:
CH(OCH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
106.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
EC 인덱스 번호:
205-745-7
NACRES:
NA.22
₩40,499
예상 입고일2025년 4월 09일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
10 hPa ( 7 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
255 °C
효능
3130 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.4-44.6 % (v/v)
bp
102 °C/1013 hPa
mp
-53 °C
전이 온도
flash point 13 °C
solubility
10 g/L (Hydrolysis)
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(C(OC)OC)C
InChI
1S/C4H10O3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3
InChI key
PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.970
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
13 °C - closed cup