70527
100 mM IPTG Solution - Novagen
Convenient, ready-to-use solution
동의어(들):
100 mM IPTG Solution - Novagen, IPTG Solution, 100 mM, Isopropyl -β-D-1-thiogalactopyranoside, Isopropylthio -β-D-galactoside
크기 선택
₩234,973
예상 입고일2025년 2월 13일세부사항
크기 선택
About This Item
₩234,973
예상 입고일2025년 2월 13일세부사항
추천 제품
Quality Level
양식
solution
분자량
238.30 g/mol
제조업체/상표
Novagen®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
S([C@@H]1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO)C(C)C
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
InChI key
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
경고
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable